Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262582
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10262582 250 mg 250mg
10150582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01309CB
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 39270-39-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD01317581
InChI-nyckel FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
LEDER OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-6-ylmetanol
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%