Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 180.16 |
| Procent renhet | 97% |