Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10732283 1 g 1g
10180582 250 mg 250mg
10016374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3663-80-7
Molekylformel C9H7O4
Molekylvikt (g/mol) 179.15
MDL-nummer MFCD00084888
InChI-nyckel HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonym 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%