Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679944
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679944 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10356922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10452624 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10679944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01404CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29668-43-7
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00239451
InChI-nyckel BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%