Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473993
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10781084 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01416DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 148703-14-4
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD01116986
InChI-nyckel WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-5-karbonitril
LEDER C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%