Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10781084
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10781084 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10473993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10781084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01416CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 148703-14-4
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD01116986
InChI-nyckel WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-5-karbonitril
LEDER C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%