Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-karboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541112
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10541112 250 mg 250mg
10436282 1 g 1g
10419664 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10541112 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00789CB
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 349550-81-8
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD03659722
InChI-nyckel OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-5-karboxamid
LEDER C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.17
Procent renhet 97%