Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karbaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181302
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181302 1 g 1g
10177814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01304DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29668-44-8
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
InChI-nyckel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%