Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762853
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10762853 1 g 1g
10171062 250 mg 250mg
10056654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4442-54-0
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00463509
InChI-nyckel JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.16
Procent renhet 95%