Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-2-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743813
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743813 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10733813 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743813 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23902DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 27347-32-6
Molekylformel C9H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 182.603
MDL-nummer MFCD03086169
InChI-nyckel QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-2-karbonylklorid
LEDER C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.61
Procent renhet 95%