Läs mer
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405702
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10405702
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC23901CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1914-60-9
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD03086168
InChI-nyckel WEVFUSSJCGAVOH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-2-benzofurancarboxylic acid, dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic, 2,3-dihydrobenzofuran carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 2776555
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%