Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-5-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 218.66 |
| Procent renhet | 97% |