Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-5-ylisocyanat, 97 %, Maybridge™
Produktkod. 10212352
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10212352 250 mg 250mg
10160582 1 g 1g
10595825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00806CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 215162-92-8
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD02677718
InChI-nyckel WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
PubChem CID 2776156
IUPAC-namn 5-isocyanato-2,3-dihydro-l-bensofuran
LEDER C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.16
Procent renhet 95%