Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl Isocyanat, TRC
Produktkod. 30394569
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394569 10 mg
30391367 100 mg
30390848 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77941810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215162-92-8
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
IUPAC-namn 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofuran
LEDER O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Formel vikt 161.0477