Läs mer
2,3-Dihydro-1-bensofuran-5-ylboronsyra, 95 %, Kan innehålla olika mängder anhydrid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10190772
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10190772 1 g 1g
10754692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10190772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00812DA
Kemiska identifierare
CAS 227305-69-3
Molekylformel C8H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD02681979
InChI-nyckel ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
LEDER OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-5-ylboronsyra
Formel vikt 163.97
Procent renhet 95%