Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-7-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671285 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10276332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 196799-45-8
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD06200853
InChI-nyckel CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2.3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxaldehyde
PubChem CID 2795018
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-7-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C(C=CC=C21)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%