Läs mer
2,3-dihydro-1-bensofuran-7-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766305 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10451854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10505835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10766305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00903CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 953408-82-7
Molekylformel C8H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 218.65
MDL-nummer MFCD11109309
InChI-nyckel UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
PubChem CID 18616199
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-7-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.66
Procent renhet 97%