Läs mer
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline, 97%
Produktkod. 11318356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318356 250 mg 250mg
11308356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15613.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22817-26-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22817-26-1
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.227
MDL-nummer MFCD01075706
InChI-nyckel NBWCGDRKSOXZNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1h-benzo de isoquinoline, 2,3-dihydro-1h-benz de isoquinoline, 1h-benz de isoquinoline,2,3-dihydro, pubchem14095, acmc-20a5ts, 2,3-dihydro-1 h-benz de isochinolin, 3-azatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene, 3-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 12 ,5,7,9 13 ,10-pentaene, 3-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene
PubChem CID 208526
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-benso[de]isokinolin
LEDER C1C2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Smältpunkt 96°C to 101°C
Kokpunkt 120°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Beilstein 134303
Formel vikt 169.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.