Läs mer
2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid |
| CAS | 25177-85-9 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| MDL-nummer | MFCD00085095 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Procent renhet | 95% |