Läs mer
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride |
| CAS | 52205-85-3 |
| Molekylformel | C9H9ClO2S |
| MDL-nummer | MFCD05237217 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(CCC2)C=C1)(Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.68 |
| Procent renhet | 98% |