Läs mer
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157042
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157042 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10396564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10157042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01098CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 27640-31-9
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.193
InChI-nyckel GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
PubChem CID 2794664
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-indol-2-ylmetanol
LEDER C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 149.19
Procent renhet 97%