missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dihydro-1H-pyrrolizine-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-1H-pyrrolizine-1-one |
| CAS | 17266-64-7 |
| Molekylformel | C7H7NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-1H-Pyrrolizin-1-one, NSC 116800 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO/c9-7-3-5-8-4-1-2-6(7)8/h1-2,4H,3,5H2 |
| LEDER | O=C1CCn2cccc12 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydropyrrolizin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vikt | 121.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?