Läs mer
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-11(2)6-8-5-7(10(12)13)3-4-9(8)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 192.0786 |