Läs mer
2,3-Dihydro-2-metyl-1H-indol-1-amin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 184.0767 |