Läs mer
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, Mikromol™
Produktkod. 17972416
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17972416 25 mg
17971836 100 mg
2 options
Produktkod. 17972416
Brand: Mikromol MM0084.260025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
CAS 10-1-5510
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
LEDER CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC-namn 2-methyl-1,1-dioxo-3H-1λ^{6},2-benzothiazin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 211.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211.0303 g/mol