missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide, TRC

Produktkod. 18021030
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18021030 1 mg
18090050 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18021030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4495601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111295-09-1
Molekylformel C20 H25 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
IUPAC-namn (6aR,9R)-N,N-diethyl-5a-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
LEDER CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Formel vikt 355.1896
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.