Läs mer
2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-karboxylsyra tert-butylester, TRC
Produktkod. 30371211
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30371211 250 mg
1 options
Produktkod. 30371211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449810250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 837392-67-3
Molekylformel C19H28BNO4
Kvantitet 250 mg
Synonym tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Molekylvikt (g/mol) 345.24