Läs mer
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-oxido-4-pyridinyl)methylene]-1H-inden-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(5,6-Dimethoxy-1-oxoindan-2-ylidene)methylpyridine 1-Oxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18(20)6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)22-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 297.1001 |