Läs mer
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 120013-39-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H23 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Donepezil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Donepezil Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 5,6-dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |