Läs mer
2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-13-11(12)7-8-2-3-10-9(6-8)4-5-14-10/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 192.0786 |