Läs mer
2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid |
| CAS | 69999-16-2 |
| Molekylformel | C10 H10 O3 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 5-Benzofuranacetic acid, 2,3-dihydro-, 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic acid, (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid, 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.063 |