Läs mer
2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt, TRC
Produktkod. 30369687
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30369687 1 g
1 options
Produktkod. 30369687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4529201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt
CAS 76857-14-2
Molekylformel C4NNa3O3S2
Kvantitet 1 g
Synonym 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Sodium Salt (1:3)
InChI formel InChI=1S/C4H3NO3S2.3Na/c6-2-1(3(7)8)4(9)10-5-2;;;/h9H,(H,5,6)(H,7,8);;;/q;3*+1/p-3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c([O-])nsc1[S-]
IUPAC-namn trisodium;3-oxido-5-sulfido-1,2-thiazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 243.15
Formel vikt 242.9013