Läs mer
2,3-dihydro-5H-1,4-bensodioxepin-5-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343157 5 g 5g
11333157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13582.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22891-52-7 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22891-52-7
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00236035
InChI-nyckel PYVNMBGWXYJCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2h-benzo e 1,4 dioxepin-5 3h-one, 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxipin-5-one, 5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2,3-dihydro, 4-19-00-01699 beilstein handbook reference, 2h,3h-benzo f 1,4-dioxepin-5-one
PubChem CID 211314
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxepin-5-on
LEDER C1COC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-5H-1,4-benzodioxepin-5-one
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kokpunkt 178°C to 184°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 5 g
Beilstein 4464
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.