Läs mer
2,3-Dihydro-6-metoxi-fenalen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one |
| CAS | 100621-80-5 |
| Molekylformel | C14H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | 6-metoxi-2,3-dihydrofenalen-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vikt | 212.0837 |