Läs mer
2,3-Dihydro-6-metoxi-fenalen-1-one, TRC
Produktkod. 30380788
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30380788 5 mg
1 options
Produktkod. 30380788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4495855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one
CAS 100621-80-5
Molekylformel C14H12O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3
LEDER COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23
IUPAC-namn 6-metoxi-2,3-dihydrofenalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.0837