Läs mer
2,3-Dihydro-7-azanol, 97+%
Produktkod. 15421829
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421829 25 g 25g
15411829 5 g 5g
15431829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64551.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120,155 g/mol
Det kan användas som farmaceutiskt råmaterial och intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas som farmaceutiskt råmaterial och intermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10592-27-5
Molekylformel C7H8N2
Molekylvikt (g/mol) 120.155
MDL-nummer MFCD06659751
InChI-nyckel ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
PubChem CID 10011889
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
LEDER C1CNC2=C1C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-7-azaindole
Smältpunkt 78 °C till 83 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 116366
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 120.15
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.