Läs mer
2,3-dihydrobenso[b]furan-5-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10233382
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10233382 250 mg 250mg
10039601 1 g 1g
10783137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10233382 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00108CB
Kemiska identifierare
CAS 306936-08-3
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00728868
InChI-nyckel SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2736118
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-5-karbotioamid
LEDER C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.24
Procent renhet 97%