Läs mer
2,3-dihydrobenso[b]furan-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516314
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516314 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10642465 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00801EA
Kemiska identifierare
CAS 76429-73-7
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
InChI-nyckel YXYOLVAXVPOIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem9983, pubchem14824, maybridge1_002497, ksc377a5f, dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dihydrobenzo b furan
PubChem CID 676583
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-5-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%