Läs mer
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15458535
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458535 250 mg 250mg
15436417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33579.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 115010-11-2 | C8H7ClO3S | 218,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115010-11-2
Molekylformel C8H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 218.65
MDL-nummer MFCD02677703
InChI-nyckel RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-5-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl chloride
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 218.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.