Läs mer
2,3-dihydrobenso[b]furan-5-ylmetylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672053
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10672053 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10100782 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00813CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 55745-74-9
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00728869
InChI-nyckel WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
PubChem CID 2735367
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-5-ylmetanamin
LEDER NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.65
Procent renhet 97%