Läs mer
2,3-dihydrobenso[b]furan-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10659174
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10659174 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10633795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 35700-40-4
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00671526
InChI-nyckel UHXBMSNEECJPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 7-coumarancarboxylic acid, 2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 7-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem16734, acmc-209iiq, dihydrobenzofurancarboxylicacid, 7-dihydrobenzofuran carboxylic acid
PubChem CID 2795014
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-7-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(C=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%