Läs mer
2,3-dihydrobenso[b]furan-7-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10404665
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10404665 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10071664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10404665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00914CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 13414-56-7
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD11109313
InChI-nyckel UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l-bensofuran-7-amin
LEDER NC1=CC=CC2=C1OCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 135.17
Procent renhet 97%