Läs mer
2,3-Dihydrobenzofuran-5-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde |
| CAS | 55745-70-5 |
| Molekylformel | C9 H8 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc2OCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vikt | 148.0524 |