Läs mer
2,3-Dihydrobenzofuran-5-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30374491
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30374491 2.5 g
1 options
Produktkod. 30374491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4484902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Molekylformel C9 H8 O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
LEDER O=Cc1ccc2OCCc2c1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.0524