Läs mer
2,3-Dihydrofarnesyl Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydrofarnesyl Decanoate |
| CAS | 220284-39-9 |
| Molekylformel | C25H46O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (E)-3,7,11-Trimethyldodeca-6,10-dien-1-yl decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H46O2/c1-6-7-8-9-10-11-12-19-25(26)27-21-20-24(5)18-14-17-23(4)16-13-15-22(2)3/h15,17,24H,6-14,16,18-21H2,1-5H3/b23-17+ |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC-namn | [(6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienyl] decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.63 |
| Formel vikt | 378.3498 |