Läs mer
2,3-Dihydrofuran, 98+%
Produktkod. 11428967
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428967 500 g 500g
11408967 25 g 25g
11418967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20575.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70,09 g/mol
2,3-Dihydrofuran är ett mångsidigt reagens som används i lantanidkatalyserade Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner och i Rh(II)-stabiliserade cykloadditioner med vinylkarbenoider. Den används för alkylering med aktiva metylenföreningar, katalyserad av trans-diklorbis(trifenylfosfin)palladium(II). Det används också vid framställning av biologiskt aktiva föreningar såsom antitumörmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,3-Dihydrofuran är ett mångsidigt reagens som används i lantanidkatalyserade Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner och i Rh(II)-stabiliserade cykloadditioner med vinylkarbenoider. Den används för alkylering med aktiva metylenföreningar, katalyserad av trans-diklorbis(trifenylfosfin)palladium(II). Det används också vid framställning av biologiskt aktiva föreningar såsom antitumörmedel.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C, 20
g/L °och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot värme. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-99-7
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00003205
InChI-nyckel JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC-namn 2,3-dihydrofuran
LEDER C1CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrofuran
Densitet 0.927
Kokpunkt 54 °C till 55 °C
Flampunkt −24 °C (−11 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4245
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 103168
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C, 20 g/L och kloroform.
Formel vikt 70.09
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.