Läs mer
2,3-Dihydrofuran, TRC
Produktkod. 30378240
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378240 1 L
30372343 250 mL
30370134 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4464101L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-99-7
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Synonym 4,5-Dihydrofuran, NSC 85221
LEDER C1CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrofuran
Kvantitet 1 L
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Formel vikt 70.0419