Läs mer
2,3-dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10345012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10345012 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10293182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10345012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06586EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60832-72-6
Molekylformel C6H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00204215,MFCD09065038
InChI-nyckel OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 2799900
ChEBI CHEBI:38580
IUPAC-namn 3H-[l,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-on
LEDER O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 136.11
Procent renhet 97%