Läs mer
2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmetanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10341673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10341673 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10680705 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10341673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47809CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859851-01-7
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD08060539
InChI-nyckel LRWVQOFWMRDMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol,2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy-thiophene-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxan-5-ylmethan-1-ol, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 7537657
LEDER OCC1=C2OCCOC2=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmetanol
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%