Läs mer
2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10187892
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10187892 250 mg 250mg
10012134 1 g 1g
10215534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10187892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 204905-77-1
Molekylformel C7H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 170.182
MDL-nummer MFCD01651766
InChI-nyckel GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
PubChem CID 3540090
IUPAC-namn 2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.19
Procent renhet 97%